Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de almacenamiento CryoPlus™
Los sistemas de almacenamiento Thermo Scientific combinan a la perfección la fiabilidad del nitrógeno líquido y la tecnología de control por microprocesador.
Especificaciones
| Descripción | Sistemas de almacenamiento criogénico de alta eficacia CryoExtra™ |
|---|---|
| Tipo | Autorelleno LN2 Cryo |
| No. of Doors | 1 |
| Material de la cabina | Acero inoxidable |
| Certificaciones/conformidad | CE, UL |
Alertas:
Static evaporation rates and holding times are based on performance, without any product load or lid openings and in a controlled environment. Actual working performance will vary on individual applications.
Descripción
Los sistemas de almacenamiento Thermo Scientific combinan a la perfección la fiabilidad del nitrógeno líquido y la tecnología de control por microprocesador.
El sistema de almacenamiento CryoPlus Serie LN2 ofrece un control preciso y riguroso de los parámetros de funcionamiento sin necesidad de realizar programaciones complicadas. Su capacidad de almacenar hasta 38.500 viales (2,0 ml) lo convierte en el lugar de almacenamiento de laboratorio más ventajoso.
Cuenta con 16 combinaciones predefinidas de alarmas acústicas y visuales para proteger los productos al máximo. Dispositivo antivaho automático incorporado en el índice de llenado manual para mejorar la visibilidad durante la recuperación de las muestras.Microprocessor Control
- Nivel de líquido controlado con precisión mediante 16 parámetros; con sistema de llenado automático
- Panel de control montado en la parte superior para facilitar el acceso y la programación sencilla mediante pantalla táctil
- Visor digital de temperatura situado bajo la tapa; indica la temperatura más alta alcanzada en el interior del tanque
- 24 indicadores LED en tres colores que muestran el nivel real de nitrógeno líquido y los puntos de nivel alto/nivel bajo, respectivamente
- Contactos de alarma para el control remoto de las condiciones del almacenamiento y el tanque
Fabricados para durar
- Tanque de perfil bajo con aislamiento por vacío, cámara de acero inoxidable Tapa equilibrada con espuma expandida in situ, aislante de poliuretano de alta densidad; ventilador específico, patentado; espacio aprovechable al 100% Dos juntas independientes de tapa flexible reducen la migración de humedad hacia la cámara Sensor del nivel de líquido y puerto de llenado en el interior del espacio de vacío, gran capacidad de almacenamiento y protección mediante sensor
- Candado montado en el frontal, interruptor de alimentación embutido en la parte trasera; el panel de control admite bloqueo de protección
- Manguito de temperatura (incluido) proporciona temperaturas más bajas y un funcionamiento eficaz en fase de vapor
- Plataforma con ruedas de alta resistencia
Racks opcionales, cartuchos, bastidores y elevadores permiten crear un sistema de inventario organizado que ofrezca un almacenamiento óptimo en cualquier fase, ya sea líquida o de vapor. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro servicio de Atención al cliente.
Póngase en contacto con nuestro servicio de Atención al cliente si precisa más información sobre los racks y accesorios Thermo Scientific para sistemas de almacenamiento CryoPlus.
Especificaciones
| Sistemas de almacenamiento criogénico de alta eficacia CryoExtra™ | |
| 1 | |
| CE, UL | |
| 100/230 V | |
| 50/60 Hz |
| Autorelleno LN2 Cryo | |
| Acero inoxidable | |
| Monitor de temperatura, alarma | |
| 100 - 230 V 50/60 Hz |