Learn More
Thermo Scientific™ Cajas de crioconservación
Código de producto. 10701713
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Gris
Rojo
Surtido
Verde
Admite:
100 (Viales de 1 a 1,5 mL)
100 (Viales de 1 a 1,8 mL)
100 (Viales de 3,6 mL)
25 (Viales de 1 a 1,8 mL)
25 (Viales de 1,2 y 2 mL)
64 (Tubos de microcentrífuga de 1,5 mL)
81 (Viales de 1 a 1,8 mL)
81 (Viales de 1 a 2 mL)
81 (Viales de 1,2 y 2 mL)
81 (Viales de 3,6 mL)
81 (Viales de 5 mL)
Material:
Cartón
Policarbonato
Tamaño de la unidad:
6 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 24
paquete de 30
paquete de 4
paquete de 42
paquete de 8
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Admite Material Tamaño de la unidad
10701713 Blanco 81 (Viales de 1 a 1,8 mL) Cartón cada uno
11705363 Blanco 64 (Tubos de microcentrífuga de 1,5 mL) Policarbonato paquete de 4
11321615 Blanco 64 (Tubos de microcentrífuga de 1,5 mL) Policarbonato paquete de 24
11311625 Blanco 100 (Viales de 1 a 1,8 mL) Cartón paquete de 42
11321625 Blanco 100 (Viales de 3,6 mL) Cartón paquete de 30
10479572 Blanco 100 (Viales de 3,6 mL) Policarbonato paquete de 24
11775343 Blanco 100 (Viales de 3,6 mL) Policarbonato paquete de 4
11321655 Blanco 81 (Viales de 3,6 mL) Cartón paquete de 30
11765343 Gris 100 (Viales de 1 a 1,8 mL) Policarbonato paquete de 4
10134321 Blanco 81 (Viales de 1 a 1,8 mL) Cartón 6 PCS
10644412 Blanco 25 (Viales de 1 a 1,8 mL) Cartón paquete de 24
10739331 Blanco 25 (Viales de 1,2 y 2 mL) Policarbonato paquete de 8
10324741 Blanco 81 (Viales de 1,2 y 2 mL) Policarbonato paquete de 4
10069130 Azul 100 (Viales de 1 a 1,5 mL) Policarbonato paquete de 10
10038700 Blanco 81 (Viales de 5 mL) Policarbonato paquete de 4
11754703 Rojo 81 (Viales de 1 a 2 mL) Policarbonato paquete de 4
11764703 Amarillo 81 (Viales de 1 a 2 mL) Policarbonato paquete de 4
11391514 Verde 81 (Viales de 1 a 2 mL) Policarbonato paquete de 4
11301524 Azul 81 (Viales de 1 a 2 mL) Policarbonato paquete de 4
11311524 Gris 81 (Viales de 1 a 2 mL) Policarbonato paquete de 4
10151042 Surtido 81 (Viales de 1 a 2 mL) Policarbonato paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Product Code. 10701713 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 369639
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.40€
    15.77€ / paquete de 1
    Ahorro 5.63€
    26% Descuento
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Cubra las necesidades de cualquier presupuesto con las CryoBoxes™ de plástico o cartón diseñadas para almacenar viales y tubos criogénicos.
Cubra las necesidades de cualquier presupuesto con las CryoBoxes™ de plástico o cartón diseñadas para almacenar viales y tubos criogénicos. Elija entre una variedad de estilos Thermo Scientific™ CryoBox™ de plástico duradero con tapas con guía posicionadora y rejillas de ubicación impresas, o seleccione CryoBoxes™ de cartón económicos para almacenamientos a corto plazo. Las cajas de plástico se han optimizado para adaptarse mejor a nuestra propia marca de tubos de microcentrífuga y viales Nalgene™ y Nunc™.
  • Cajas de crioconservación duraderas de plástico para almacenamiento de corta o larga duración
  • Las tapas con guía posicionadora de las cajas de crioconservación de plástico evitan la alineación incorrecta
  • Las cajas de plástico son esterilizables en autoclave para la descontaminación y utilizables en un intervalo de temperatura desde -196°C hasta +121°C
  • Rejilla impresa en las tapas de plástico para una fácil gestión del inventario
  • Cajas de crioconservación económicas de cartón para almacenamiento de corta duración
  • Las cajas de cartón tienen divisores y orificios en la base para un buen drenaje y una buena circulación de aire
  • Disponibles con divisores para el almacenamiento de entre 25 y 169 tubos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Envase de cartón, 132 x 132 x 51 mm
Color Blanco
Material Cartón
Forma Cuadrada
Tipo Caja criogénica
Admite 81 (Viales de 1 a 1,8 mL)
Línea de productos Nunc
Cantidad 48/Paq., 48/Caja
Conjunto de tubos 9 x 9
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 132 x 132 x 51 mm (5,32 x 5,32 x 2,17 in)
Longitud (imperial) 5,32 in
Longitud (métrico) 132 mm
Anchura (imperial) 5,32 in
Anchura (métrico) 132 mm
Altura (imperial) 2,17 in
Altura (métrico) 51 mm
Peso (métrico) 0,1 kg