Learn More
Fisherbrand™ Caja criogénica de cartón con insertos de gradilla y tapa
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
- Disponibles con un acabado repelente al agua o con un revestimiento de plástico resistente al agua
- Máxima flexibilidad: Las cajas criogénicas de cartón se pueden combinar con diferentes insertos de rejilla para tubos de 6 a 28,5 mm de diámetro.
- Los cajas criogénicas pueden usarse para recipientes más grandes si se retira la rejilla
- Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Cartón |
| Forma | Cuadrado |
| Tipo | Caja criogénica |
| Conjunto de tubos | 10 x 10 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 136 x 136 x 75 mm |
| Longitud (métrico) | 136 mm |
| Anchura (métrico) | 136 mm |
| Altura (métrico) | 75 mm |
| Peso (métrico) | 1 kg |