Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de congelador CryoBox™
Description
Apile y organice cajas de almacenamiento de viales criogénicos estándar con estas gradillas para congeladores. Las gradillas para congeladores Thermo Scientific™ CryoBox™ incluyen gradillas de acero inoxidable Thermo Scientific Nalgene™ CryoBox y gradillas de aluminio Thermo Scientific Nunc™ resistentes que se adaptan a los congeladores verticales y horizontales más comunes.
- Guarde cómodamente cajas de almacenamiento para viales criogénicos estándar de 132 x 132 mm con estas gradillas para congelador.
- Se adapta a Thermo Scientific Nalgene™ y Nunc™ CryoBoxes™
- Entre las opciones se incluyen gradillas duraderas de acero inoxidable y aluminio que se adaptan a la mayoría de congeladores horizontales y verticales comunes.
Specifications
Specifications
| Color | Plata |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 14.3 x 14 x 22.5 cm (5.625 x 5.5 x 8.75 pulg) |
| Admite | 4 criocajas/gradilla |
| Cantidad | 4/caja |
| Diseñar | Vertical |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de producto | Gradilla para almacenamiento de cajas criogénicas, vertical |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.