Learn More
Greiner Bio-One Gradilla de soporte Cryo.s
Descripción
- El trabajo en criotecnia es más fácil con una sola mano
- Resiste temperaturas extremas de -150° hasta +130 °C
- Gradilla azul con base de caucho negro
- Envasado individual
- No estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Altura (métrico) | 22 mm |
| Longitud (métrico) | 200 mm |
| Anchura (métrico) | 100 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 200 x 100 x 22 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza como gradilla de soporte |
| Admite | 40 Crio.s™ con base de pie en forma de estrella |
| Cantidad | 1/paquete |
| Dimensiones (L x An) | 200 x 100 mm |
| Material | Policarbonato |
| Mostrar más |