Learn More
Tempshield™ Protector facial Cryo-Protection™
Código de producto. 15801787
Cambiar vista
Click to view available options
Protector facial; color: Transparente
Código de producto.
15801787 Protector facial; color: Transparente
1 options
Código de producto. 15801787 Proveedor Tempshield™ N.º de proveedor FSH1001
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El protector facial de policarbonato moldeado Cryo-Protection™ está moldeado para abrazar su pecho y cara, y se puede desplazar hacia arriba y apartarlo cuando no se utiliza. El engranaje de cabeza acolchado tiene una banda de trinquete y un sistema
  • Protector de policarbonato moldeado por inyección
  • Abraza su pecho y los laterales de su cara
  • Se puede apartar hacia arriba, alejado de su cara cuando no se utiliza
  • La banda de trinquete y los sistemas de bloqueo y pasador proporcionan un ajuste perfecto
  • de 2 vías
  • Diseño ligero
  • N.º de cat. CE II
  • Resistente a impactos tras las salpicaduras de criógenos líquidos
  • Retiene transparencia
  • No está indicado para la inmersión en nitrógeno líquido ni en otros líquidos criogénicos
Especificaciones
Tipo de lente Protección contra salpicaduras
Revestimiento de lente Resistentes a impactos
Color Transparente
Certificaciones/conformidad (Europa) CE categoría II, cumple con la norma ANSI Z87.1
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de líquidos criogénicos
Color de marco Negro
Lens Material Policarbonato
Frame Type Engranaje de cabeza acolchado con banda de trinquete