Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de nitrilo de alta resistencia Crusader Flex™ serie 42-474
Código de producto. 15376855 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
8
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
15376855 8 12 pares
1 options
Código de producto. 15376855 Proveedor Ansell Edmont™ N.º de proveedor 42474080
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Aislamiento de fieltro no tejido y barrera térmica de longitud completa diseñada para la manipulación intermitente de objetos de hasta 400 °F (200 °C). Ansell Edmont™ Crusader™ Los guantes flexibles de la serie 42-474 se pueden utilizar en industrias como la de servicios de alimentos, vidrio y metal.
  • Son altamente resistentes a los cortes, los daños menores y la abrasión
  • Mejora el agarre en superficies secas y aceitosas
  • Cómodo y flexible: interior de fieltro no tejido que absorbe el sudor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 420:2003 + A1:2009 y EN 388:2003 , EN 407:2004
Descripción Estructura: Cortado y cosido
Coating Material Sin revestimiento
Color Gris
Acabado exterior Sin textura
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Tipo de producto Guantes de nitrilo de alta resistencia
Tamaño 8
Temperature (Metric) Max 180 °C
Material de revestimiento Poliéster y algodón no tejido
Tipo de empaquetado 12 pares por bolsa, 6 bolsas por caja
Resistente a Cortes, lesiones menores y abrasión
Serie 42-445
Longitud (métrico) 343 a 356 mm