Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación magnética de PTFE con forma de cruz
Código de producto. 16255791 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
10 x 10 x 5 mm
20 x 20 x 8 mm
25 x 25 x 9mm
30 x 30 x 10 mm
38 x 38 x 11 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
16255791 25 x 25 x 9mm paquete de 10
11898932 10 x 10 x 5 mm paquete de 10
11521983 10 x 10 x 5 mm paquete de 5
11808942 20 x 20 x 8 mm paquete de 5
11828942 30 x 30 x 10 mm paquete de 5
16275791 38 x 38 x 11 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16255791
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Usar con contenedores, recipientes, agitadores y placas calientes de agitación. Los agitadores magnéticos con revestimiento de PTFE son estables para muchas aplicaciones de uso general. Las barras tienen forma de cruz para mejorar la acción de agitación.
Utilícelos con recipientes, agitadores y placas calefactoras de agitación. Los agitadores magnéticos con revestimiento de PTFE son estables para muchas aplicaciones de uso general. Las barras tienen forma de cruz para mejorar la acción de agitación.
  • Agitador magnético estable de uso general
  • Proporciona un agitador con bórtice profundo y silencioso incluso a velocidades relativamente altas
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Sí
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 25 x 25 x 9mm
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Altura (métrico) 9mm
Longitud (imperial) 1 in
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25mm
Recubrimiento PTFE
Diámetro (métrico) 9 mm
Longitud (métrico) 25mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Cantidad 5/paq.
Forma Cruz
Tipo Barra agitadora