Learn More
Fisherbrand™ Crimping Heads for Pneumatic Hand-held Crimping Tool
Código de producto. 11865050 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Cabezal de encapsulado de 11mm
Cabezal de encapsulado de 13mm
Cabezal de encapsulado de 20mm
Cabezal de encapsulado de 32mm
Cabezal de encapsulado de 7,5 mm
Cabezal de encapsulado de 8mm
Para utilizar con (equipo):
Cierres de tapa abatible/abatibles
Tapones de aluminio/acero
Tapón de aluminio
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Para utilizar con (equipo) unitSize
11865050 Cabezal de encapsulado de 20mm Tapón de aluminio cada uno
11869440 Cabezal de encapsulado de 32mm Tapón de aluminio cada uno
11898951 Cabezal de encapsulado de 7,5 mm Tapones de aluminio/acero cada uno
11824970 Cabezal de encapsulado de 13mm Cierres de tapa abatible/abatibles cada uno
11879440 Cabezal de encapsulado de 32mm Cierres de tapa abatible/abatibles cada uno
12980981 Cabezal de encapsulado de 20mm Cierres de tapa abatible/abatibles cada uno
11868981 Cabezal de encapsulado de 8mm Tapón de aluminio cada uno
11844890 Cabezal de encapsulado de 11mm Tapón de aluminio cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11865050
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
For use with Pneumatic Hand-held Crimping Tool.
  • Cabezal de encapsulado
  • Neumático
  • Acero
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Cabezal de encapsulado de 20mm
Para utilizar con (equipo) Tapón de aluminio