Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación magnética de PTFE con forma de cruz
Código de producto. 16245791 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
20 x 20 x 8 mm
30 x 30 x 10 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
16245791 20 x 20 x 8 mm paquete de 10
16265791 30 x 30 x 10 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16245791
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Usar con contenedores, recipientes, agitadores y placas calientes de agitación. La barra de agitación magnética de PTFE de Fisherbrand™, con forma de cruz, ofrece una mejor acción de agitación.
  • Agitador magnético estable de uso general
  • Proporciona un agitador con bórtice profundo y silencioso incluso a velocidades relativamente altas
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 20 x 20 x 8 mm
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Altura (métrico) 8 mm
Longitud (imperial) 0,75 in
Anchura (imperial) 0,75 in
Anchura (métrico) 20 mm
Longitud (métrico) 20 mm
Cantidad 5/Paq.
Forma Cruz