Learn More
Chemsplash Cubrezapatillas CPE de polietileno comprimido fabricado a máquina
Código de producto. 30058339
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
16 pulg
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30058339 16 pulg paquete de 2000
1 options
Código de producto. 30058339 Proveedor Chemsplash N.º de proveedor 2578
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.10€
    78.02€ / paquete de 2000
    Ahorro 12.08€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cubrezapatillas elástico en material de polietileno comprimido de 4,2 gramos y 16 in de color azul.
Cubrezapatillas elástico
  • Polietileno comprimido desechable
  • 16 in Largo
  • Tobillos elásticos
  • Costuras termoselladas
  • Tamaño 15 X 40 +/-1cm
  • 4,2 gramos
  • Libre de PFAS
Descripción: Cubrezapatillas elástico en material de polietileno comprimido de color azul de 4,2 gramos. El material de mayor peso le proporciona una cubierta de calzado más resistente para aplicaciones de mayor desgaste. 16 in de largo para todos los tamaños de calzado y elástico para facilitar el ajuste. Ideal para mantener limpio el calzado limpio, o mantener pisos limpios del calzado sucio.
Especificaciones
Tamaño 16 pulg
Material Polietileno comprimido
Latex Free Sí
Color Azul
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Tipo de tapón Tobillo elástico
Tipo de suela Plana
Longitud (imperial) 16 in
Longitud (métrico) 41 cm
Anchura (métrico) 15 cm
Peso (métrico) 4.2 g
Resistencia Líquidos
Tipo de producto Cubrezapatos