Learn More
CPC™ Conector de acoplamiento Delrin de acetal blanco
1/8 in. (3.2mm) or 1/4 in. (6.4mm) flow diameter
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
|---|---|
| Para utilizar con (aplicación) | Para equipos de laboratorio, instrumental médico y quirúrgico |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -40 °F |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Incluye | Válvulas de cierre |
Descripción
- Convenient one-handed disconnect
- Leak-resistant O-ring seals and shut-off valves
- Chemical and corrosion resistant compatible with polyurethane, polyethylene, nylon, PVC, silicone and other tubing materials
- Audible click is heard when coupling has been fully engaged
- Also available in polypropylene
- Buna-N seals and Type 316 stainless-steel springs, pin and latch
- Working pressure: vacuum to 120psi (8.3 bar); operating temperature: -40° to +82°C (-40° to +180°F)
Body and insert flow sizes must match, but tubing I.D. sizes can be different.
For use in laboratory equipment, medical and surgical instrumentation, water transfer, air systems and other applications
Especificaciones
| Esterilizable en autoclave | |
| -40 °F | |
| Válvulas de cierre |
| Para equipos de laboratorio, instrumental médico y quirúrgico | |
| -40 °C | |
| Blanco |