Learn More
Cole-Parmer™ Cuerpo para manguera dentada montada en panel de desconexión rápida CPC
Código de producto. 15406333 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
1/8 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos Tamaño de la unidad
15406333 1/8 pulg cada uno
1 options
Código de producto. 15406333 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0636104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.00€
    20.80€ / paquete de 1
    Ahorro 3.20€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los acoplamientos de desconexión rápida cuentan con un cierre manual para facilitar su montaje.
  • Cuerpo para manguera dentada montada en panel de desconexión rápida CPC
  • Los acoplamientos de desconexión rápida de flujo estándar requieren un cuerpo y un inserto del mismo tamaño de flujo
  • Introduzca el inserto en el cuerpo para conectar el conector
  • Las dos mitades del racor se quedan bloqueadas en su sitio inmediatamente
  • Para desconectar las mitades del accesorio, solo tiene que presionar con el pulgar la patilla que hay en el cuerpo de acoplamiento
Especificaciones
Descripción Conexión rápida × conector dentada sin válvula
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Acetal
Tamaño de los tubos 1/8 pulg
Puerto de salida 1/8 in
Tamaño de puerto 1/8 pulg
Método de esterilización Autoclave u óxido de etileno
Material (sello) Buna N
Presión máxima 120 psi
Nivel de vacío 28 in de mercurio
Max. Operating Temperature (English) 180 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 82 °C
Tipo de producto Cuerpo conector para manguera dentada montada en panel