Descripción
- Resistentes a la par que ligeros
- Cara, muñecas, cintura y tobillos elásticos
- Tratamiento antiestático en el exterior
- Uniones cosidas externas en color amarillo para diferenciación e identificación visual
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mono con capucha |
| Tamaño | 3XL |
| Material | Polietileno |
| Color | Blanco |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de cuello | Con capucha |
| Hood Type | 2 paneles |
| Tipo de tapón | Cremallera |
| Tipo de costura | Cosido |
| Clase de protección | Categoría III, Tipos 5 y 6 |
| Mostrar más |