Learn More
SNV Comines™ Batas de algodón para laboratorio
Código de producto. 12120920
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
42
44
50
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12120920 50 cada uno
12150920 42 cada uno
12160920 44 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12120920 Proveedor SNV Comines™ N.º de proveedor ANTLB00400T3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.30€
    17.00€ / paquete de 1
    Ahorro 15.30€
    47% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Protege ligeramente contra las salpicaduras en entornos de laboratorio. Las batas de algodón para laboratorio SNV Comines™ están disponibles varios tamaños.
  • Color blanco
  • Con solapas
  • 4 botones
Especificaciones
Tipo de producto Bata de laboratorio Xavier
Tamaño 50
Sexo Hombres
Material Carbono
Color Blanco
Tipo de tapón Botones
N.º de bolsillos 4
Tamaño del tórax (métrico) 108 cm
Incluye 2 bolsillos planos, 1 bolsillo en el pecho, 1 bolsillo interior, ángulo de apertura
Estructura Algodón al 100 %