Learn More
Sartorius™ Guantes de algodón para pesas
Código de producto. 13119250 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 par/paquete
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13119250 1 par/paquete cada uno
1 options
Código de producto. 13119250 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor YAW21
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
No daña la superficie de los pesos Los guantes de algodón Sartorius™ para pesos de calibración le permiten manejar de forma segura y adecuada pesos de calibración finamente mecanizados y mantener la precisión de la balanza.
  • Construcción de algodón
  • Garantizar la precisión de los estándares de peso y masa
  • No deja huellas dactilares y resiste la contaminación por suciedad, humedad y corrosión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Pesas y estándares de calibración
Color Blanco
Material Algodón
Cantidad 1 par/paquete