Learn More
Corning™ Costar™ Tubos de microcentrífuga con tapa a presión
Código de producto. 10276141 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Natural
Surtido
Capacidad (métrico):
0,65 ml
1,7 ml
2 ml
Envase:
1000/paq.
500/paq.
5000/paq.
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
5000 PCS
paquete de 1000
paquete de 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Capacidad (métrico) Envase Tamaño de la unidad
10276141 Natural 2 ml 1000/paq. 1000 PCS
10611442 Surtido 0,65 ml 1000/paq. paquete de 1000
10718402 Natural 0,65 ml 1000/paq. paquete de 1000
10429521 Natural 1,7 ml 500/paq. paquete de 500
10467221 Surtido 1,7 ml 500/paq. paquete de 500
10439521 Natural 1,7 ml 5000/paq. 5000 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10276141 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3213
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.85€
    92.36€ / paquete de 1000
    Ahorro 6.49€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cuenta con un tapón a presión con un cierre hermético que permite la apertura y cierre repetidos con superficies de tapón planas para facilitar el etiquetado. Los tubos de microcentrífugas con tapón a presión Corning™ Costar™ son compatibles c
  • No se suministran estériles y son esterilizables en autoclave.
  • Graduaciones externas y zona de escritura mate para facilitar la identificación de las muestras.
  • El diseño con sellado positivo permite abrirlos y cerrarlos de forma continuada.
  • Superficie plana para un etiquetado cómodo.
  • Soporta un RCF máximo de 17 000 x g.
  • Sin ARNasa/ADNasa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estilo de tapón Tapón a presión
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa/ADNasa
Color del tapón Natural
Material del cierre Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 2 ml
Color Natural
Material Polipropileno
N.° por paquete 500/Paq.
Envase 1000/paq.
Esterilidad No estéril
Graduated Sí
Tipo de tapón Tapón a presión
Forma del fondo Cónico
RCF máx. 17000 xG
Tipo de producto Tubo de microcentrífuga