Learn More
Corning™ Sistema de tubo de clúster de 96 pocillos
Código de producto. 11763994 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Tubo de clúster de microplaca
Tubo de microplacas de 8 tiras
Formato:
Tira
Tubo
Cantidad:
12 tiras/gradilla, 120 tiras/caja
12/rack
96/rack
A granel
A granel, 120 tubos/bolsa
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
120 PCS
960 PCS
paquete de 120
paquete de 960
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Formato Cantidad Esterilidad unitSize
11763994 Tubo de microplacas de 8 tiras Tira 12 tiras/gradilla, 120 tiras/caja No estéril paquete de 120
10681432 Tubo de microplacas de 8 tiras Tira 12/rack Estéril paquete de 120
10256531 Tubo de clúster de microplaca Tubo A granel No estéril paquete de 960
10085431 Tubo de microplacas de 8 tiras Tira A granel, 120 tubos/bolsa No estéril 120 PCS
10285471 Tubo de clúster de microplaca Tubo 96/rack No estéril 960 PCS
10690112 Tubo de clúster de microplaca Tubo 96/rack Estéril paquete de 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11763994 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 4412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    247.00€
    230.79€ / paquete de 120
    Ahorro 16.21€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con polipropileno para una mayor resistencia y durabilidad. El sistema de agrupación de tubos Corning™ es ideal para recogida de células, absorción celular y ensayos de unión de receptores, así como para radioinmunoensayos.
  • Compuesto por 96 tubos de polipropileno en un formato de microplaca estándar.
  • Incluye tubos de 1,2 ml disponibles individualmente o en tiras de ocho tubos.
  • Los tapones de tubos de polietileno están disponibles en tiras de 8 tapones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Tira
Cantidad 12 tiras/gradilla, 120 tiras/caja
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Polipropileno
Tipo de producto Tubo de microplacas de 8 tiras
Esterilidad No estéril
N.° por paquete 12 tiras/gradilla
N.º por caja 120 tiras/caja
Color Translúcido
Volumen (métrico) 1 ml
Incluye Gradilla
Para utilizar con (equipo) Microplaca estándar de 96 pocillos para cosecha de células, ensayos de captación celular y unión de receptores y radioinmunoanálisis, útil con pipetas mono y multicanal, además de en centrífugas y estaciones de trabajo robotizadas
Volumen (imperial) 0,033 oz
Número de pocillos 96