Learn More
Corning™ Dispositivos centrífugos Costar™: Spin-X™ LC
Código de producto. 10134051 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,22 μm
0,45 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Tamaño de la unidad
10134051 0,22 μm paquete de 200
10430672 0,45 μm paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10134051 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 8169
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    464.52€
    420.50€ / paquete de 200
    Ahorro 44.02€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Maneja volúmenes de hasta 500 μL. Corning™ Costar™ Dispositivos centrífugos: Spin-X™ LC incluye una membrana de nailon para aplicaciones como la preparación de muestras de HPLC.
  • Los filtros para tubos de centrífuga Spin-X constan de una unidad de filtración con membrana dentro de un tubo para microcentrífuga.
  • Usos: Eliminación de bacterias, células y partículas de líquidos; preparación de muestras para HPLC; eliminación de ADN de geles de agarosa o acrilamida. La RCF máxima es de 16,000 x g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de filtro Membrane Filter
Material (membrana) Nailon
Tamaño de poro 0,22 μm
Esterilidad No estéril
Tipo Spin-X LC
Volumen (métrico) 0,5 mL