Description
- Poliestireno de grado médico
- Volumen del pozo: μ320 L a 360 μL
- Volumen de trabajo: μ75 L a 200 μL
- Elección de plano, redondo, plano Fácil Wash™ o fondo en forma de V
- Las opciones de superficie tratada no tienen revestimiento, no requieren ninguna manipulación especial y son estables a temperatura ambiente
- Las microplacas estériles se han esterilizado mediante radiación gamma y cuentan con certificado de apirógenas
- Ideales para diluciones en serie, hemaglutinaciones, ensayos de precipitación y aplicaciones generales de almacenamiento
- Las dimensiones de la placa cumplen los estándares propuestos del sector
Specifications
Specifications
| Propiedad de unión | Adherencia media |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 75 to 200 μl |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |
| Show More |