Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno transparente de 96 pocillos
Código de producto. 10544522 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Forma del pocillo:
Base plana (pocillo F)
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Forma del pocillo Tamaño de la unidad
10544522 Base plana (pocillo F) paquete de 100
1 options
Código de producto. 10544522 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    375.90€
    336.87€ / paquete de 100
    Ahorro 39.03€
    10% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Fabricadas con poliestireno transparente de calidad médica para una mayor resistencia y visibilidad. Las microplacas de poliestireno transparente de 96 pocillos Corning™ ofrecen una solución excelente para el cultivo de células y los ensayos colorimétricos (absorbancia). Utilice microplacas de 96 pocillos para la miniaturización y automatización en laboratorios.
  • Las microplacas de cultivo celular son estériles y no pirogénicas.
  • Tapas disponibles donde se indica
Cat. núms. 3798 y 3898 procesados para mejorar la hidrofilicidad para hemaglutinación y ensayos similares.
Los números de cat. 3585 y 3595 tienen tapas especiales de baja evaporación.
El cat. n.º 3841 se fabrica asépticamente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Propiedad de unión Alta adherencia
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Tipo de enlace Unión alta
Color Transparente
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) De 75 to 200 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Unión alta
Forma del pocillo Base plana (pocillo F)
Para utilizar con (aplicación) Con capacidad para medio de unión (> 10 kD) y biomoléculas grandes que poseen grupos iónicos o regiones hidrofóbicas.
N.º por caja 100/caja
N.° por paquete 1/paq.
Cantidad 100/caja