Learn More
Corning™ Vasos de precipitados de perfil bajo de polipropileno reutilizables, graduados
Código de producto. 11387841 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1 L
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 4
paquete de 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11387841 5000 ml paquete de 4
11327841 25 ml paquete de 24
11377841 50 ml paquete de 12
11397831 100 ml paquete de 12
11307841 150 ml paquete de 12
11337841 250 ml paquete de 6
11367841 400 ml paquete de 6
11397841 600 ml paquete de 6
11317841 1 L paquete de 6
11347841 2000 ml paquete de 6
11357841 3000 ml paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11387841 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 1000P5L
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Vasos de precipitados de polipropileno translúcido con graduaciones impresas de color azul.
Vasos de precipitados de polipropileno translúcido con graduaciones impresas de color azul.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Translúcido
Diámetro exterior (imperial) 7,12 in
Diámetro exterior (métrico) 18,1 cm
Capacidad (métrico) 5000 ml
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Para resistencia química y altas temperaturas
Altura (imperial) 9,7 in
Altura (métrico) 24,7 cm
Incrementos 500 ml
Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) 140 °F
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 60 °C
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizables
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad DIN, ASTM Clase A y B
Scale Escala de graduación azul
Modelo Griffin