Learn More
Corning™ Placas de cultivo celular Multiwell™ Primaria™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10196990 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Número de pocillos:
6
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Número de pocillos unitSize
10196990 6 paquete de 50
1 options
Código de producto. 10196990 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 353846
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cuenta con un tratamiento de superficie que es una modificación permanente y estable de la superficie de poliestireno que incorpora una mezcla de grupos funcionales aniónicos y catiónicos. Las placas de cultivo celular Multiwell™ de Corning™Primaria™ cuentan con un fondo plano con tapa de baja evaporación.
  • Exclusiva química de superficie de cultivo de tejidos que contiene nitrógeno
  • Mejoran la adhesión, la proliferación y el crecimiento de muchas líneas de células o células primarias
  • Poliestireno de grado de vidrio, modificado mediante un proceso de tratamiento patentado de plasma con gas al vacío
  • Modificación de superficie estable y permanente
  • Transparente
  • No se requiere almacenamiento especial
  • Muestras de cada lote de Corning Primaria Los productos se analizan mediante escaneo electrónico para análisis químico (ESCA)
  • Envasadas en envases rojos de grado médico con cierre de tipo despegable y codificación por colores
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • Probadas como no apirógenas a menos de 0,1 EU/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
matriz, red, conjunto 2 x 3
Color del tapón Transparente
Cierre incluido Sí
Material del cierre Poliestireno
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 3 mL (pocillo)
Color Transparente
Área de cultivo 9,6 cm2
Material Poliestireno
Forma Rectangulares
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Primaria
Tipo Placa de Cultivo Celular
Volumen de trabajo (métrico) 1,5 a 2,2 mL
Número de pocillos 6
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para el cultivo de una gran variedad de células primarias y líneas celulares que no crecen bien en las superficies convencionales de cultivo de tejidos estándar con carga negativa.
Incluye Tapa
N.º por caja 50/Cajas de cartón
N.° por paquete 1/Paq.
Envase Envueltas individualmente
Cantidad 50/Cajas de cartón
Longitud (métrico) 127,63 mm
Anchura (métrico) 85,47 mm
Altura (métrico) 21,43 mm