Especificaciones
| Formato | Estándar |
| Tapa | Con tapa |
| Área de cultivo | 0,06 cm2 |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 384 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 20 to 80 μl |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |
| Mostrar más |