Learn More
Corning™ Filtros de vacío para parte superior de tubos de centrífuga, membrana MCE
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10388321 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,22 μm
0,45 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10388321 0,22 μm paquete de 12
10748212 0,45 μm paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10388321 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 430320
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Tapón de cierre hermético estéril para mantener la esterilidad tras el filtrado y dos soportes reutilizables con caja individual.
Los filtros van directamente en el tubo de centrífuga, lo que minimiza las transferencias innecesarias. Los filtros para tubos de centrífuga Corning™ ofrecen una ranura de visualización en la base que le permite medir volúmenes tan bajos como 5 ml.
  • Membrana de 42 mm de diámetro. Minimiza las transferencias innecesarias filtrando directamente en el tubo de centrífuga de 50 ml.
  • Incluye dos soportes para tubos de centrífuga con cada caja.
  • Cada tubo de centrífuga de polipropileno se suministra con un tapón envuelto individualmente para su almacenamiento.
  • Envasada individualmente.
  • Estériles.
  • Apirógenos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Conectores Manguera
Para utilizar con (equipo) Cuello de frasco de 4,5 cm
Material Poliestireno
Material (membrana) Acetato de celulosa
Tamaño de poro 0,22 μm
Esterilidad Estéril
Área de filtración 13,6 cm2
Para utilizar con (aplicación) Para la filtración de medios de cultivo celulares, fluidos biológicos y otras soluciones acuosas
Graduado
Incluye Embudo de filtro de poliestireno de 150 ml, tubo para centrífuga receptor de polipropileno de 50 ml, dos soportes de tubos para centrífuga, cierre hermético de HDPE naranja
N.º por caja 12/caja
N.° por paquete 1/paq.
Tipo Sistema de filtro de vacío de la parte superior del tubo
Volumen (métrico) 150 mL