Learn More
Corning™ Puntas de pipeta de ajuste universal IsoTip™ en gradilla y con filtro
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10116840 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 a 2 μL
1 a 200μ L
1 a 30 μL
100 a 1000μ L
De 0,2 a 10 μL
De 0,5 a 10 μL
Tamaño de la unidad:
960 PCS
paquete de 1000
paquete de 960
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10116840 100 a 1000μ L paquete de 1000
10173711 De 0,5 a 10 μL 960 PCS
10674713 0,1 a 2 μL paquete de 960
10452181 1 a 30 μL paquete de 960
10035510 De 0,2 a 10 μL paquete de 960
10106840 1 a 200μ L paquete de 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Un ítem de este grupo coincide exactamente con la referencia 07200503
Código de producto. 10116840 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 4809
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Un ítem de este grupo coincide exactamente con la referencia 07200503
Includes
Puntas de pipeta en gradilla
Ideal para aplicaciones en las que es crucial evitar la contaminación cruzada, como la amplificación de ADN y la manipulación de radioisótopos
  • Las puntas de pipeta con filtro IsoTip cuentan con una barrera hidrófoba e inerte que evita que los contaminantes en aerosol entren en contacto con los ejes de las micropipetas (se puede solicitar o descargar una guía sobre la compatibilidad de las puntas de pipeta en el sitio web de Corning).
  • Ideal para aplicaciones en las que es crucial evitar la contaminación cruzada, como la amplificación de ADN y la manipulación de radioisótopos.
  • Envasadas estériles.
  • Sin ARNasa/ADNasa.
  • Apirógenos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 100 a 1000μ L
Dispensación por volumen (métrico) 100 to 1000 μL
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Color Natural
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Declaraciones de limpieza RNase-/DNase-free, Nonpyrogenic
Para utilizar con (aplicación) DNA Amplification, Radioisotope Handling
Formato Gradilla
Estilo de punta Redondo
Envase Gradilla
Cantidad 1000/Cs.
Tipo de producto Filtered Pipette Tips
Incluye 10 Racks x 96 Tips
Características ecológicas Facilities 100% Covered By Renewable Energy
Desechables Single-use
Para utilizar con (equipo) Compatibilidad universal
Graduado Sí
Línea de productos Isotip
Material Polipropileno
Forma Round
Graduaciones 250 μL, 500 μL, 1000 μL