Descripción
El recuperador de barras agitadoras Corning tiene un potente imán para retirar una barra agitadora de cualquier recipiente de vidrio y plástico que se utiliza en laboratorio. El recipiente debe sacarse del agitador magnético antes de utilizar el recuperador, ya que el imán de alta potencia del agitador anula el del recuperador. El mango está diseñado para una recuperación ergonómica y sencilla. -Un recuperador por caja disponible.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Modelos de agitación |
| Tipo | Accesorio, recuperador de barras agitadoras |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?