Descripción
Corning Los sistemas de recarga DeckWorks están disponibles en 10 μL, 200 μL, 300 μL, y 1.000 μLos tamaños L permiten una recarga cómoda y económica de armas duraderas. Corning Bastidores con bisagras DeckWorks. Las plataformas de recarga DeckWorks están envasadas en bandejas transparentes para facilitar la identificación de la punta, no requieren dispositivos de transferencia, permiten ahorrar espacio y minimizan los residuos de embalaje. Aunque las puntas de pipeta están hechas de resinas vírgenes de grado médico, las plataformas de recarga y las bases de las gradillas están fabricadas con polipropileno 100 % reciclado. Las plataformas y gradillas no estériles son esterilizables en autoclave por vapor.
Corning Las puntas de baja adherencia DeckWorks están disponibles en 10 μL, 200 μL, y 300 μTallas L. La tecnología de bajo nivel de unión exclusiva reduce la tensión superficial en la pared interior de la punta. Se ha eliminado la lixiviación y/o la posterior degradación de las muestras asociada con las puntas con base de silicona. Las puntas de baja adherencia DeckWorks son ideales para ensayos cuantitativos en los que la unión de muestras puede alterar significativamente los resultados. Las aplicaciones específicas incluyen pipeteado exacto y preciso de reactivos caros, ADN, proteínas y/o péptidos.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 100 a 1000μ L |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Natural |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Redondo |
| Envase | Sistema de recarga |
| Graduado | Sí |
| Línea de productos | Obras de cubierta |
| Material | Polipropileno |