Learn More
Corning™ Cajas para almacenamiento de viales criogénicos
Código de producto. 10659351 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
100 viales de rosca interna de 2 ml
81 (Viales de 4 a 5 mL con rosca interna o externa)
81 (viales con rosca interna o externa de 1 a 2 ml)
Conjunto de tubos:
10 x 10
9 x 9
Altura (imperial):
2 in
3,75 in
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Conjunto de tubos Altura (imperial) Tamaño de la unidad
10659351 100 viales de rosca interna de 2 ml 10 x 10 2 in paquete de 10
10767632 81 (Viales de 4 a 5 mL con rosca interna o externa) 9 x 9 3,75 in 10 PCS
10390502 81 (viales con rosca interna o externa de 1 a 2 ml) 9 x 9 2 in paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10659351 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 431121
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para el almacenamiento de viales con rosca interna y externa a temperaturas de – 196 °C (– 320,8 °F)
Para el almacenamiento de viales con rosca interna y externa a temperaturas de – 196 °C (– 320,8 °F)
  • Las gradillas reutilizables están diseñadas para su uso con la mayor parte de viales criogénicos
  • El cat. n.° 431131 tiene una función de bloqueo para usar con todos Corning viales autónomos
  • El cat. n.° 431121 acepta únicamente viales criogénicos con rosca interna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Naranja
Material Policarbonato
Forma Cuadrado
Tipo Caja de almacenamiento criogénica
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de viales con rosca interna y externa
Admite 100 viales de rosca interna de 2 ml
Incluye Tapa serigrafiada
Temperatura máx. (imperial) 249,8°F
Temperatura máxima 121°C
Temperatura mín. (imperial) -320,8 oF
Temperatura mín. (métrico) -196°C
Conjunto de tubos 10 x 10
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 13,3 x 13,3 x 5,1 cm (5,25 x 5,25 x 2 in)
Longitud (imperial) 5,25 in
Longitud (métrico) 13,3 cm
Anchura (imperial) 5,25 in
Anchura (métrico) 13,3 cm
Altura (imperial) 2 in
Altura (métrico) 5,1 cm
Peso (métrico) 1,95 kg