Learn More
Corning™ Gradilla para viales criogénicos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10787822 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
50 criotubos
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Admite unitSize
10787822 50 criotubos paquete de 2
1 options
Código de producto. 10787822 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 431131
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    106.51€ / paquete de 2
    Ahorro 7.49€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Encaja con todos los viales Corning
Encaja con todos los viales Corning
  • La gradilla naranja de polipropileno reutilizable admite 50 viales criogénicos
  • Dispone de función de bloqueo para su uso con todos los viales independientes Corning™; permite la apertura con una sola mano
Información de órdenes
7,63 x 4 x 0,94 pulgadas (L x An x Al) (19,4 x 10,2 x 2,4 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Naranja
Altura (métrico) 2,4 cm
Altura (imperial) 0,94 in
Longitud (métrico) 19,4 cm
Longitud (imperial) 7,63 in
Anchura (métrico) 10,2 cm
Anchura (imperial) 4 pulg
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 19,4 × 10,2 × 2,4 cm (7,63 ×4 ×0,94 pulgadas)
Admite 50 criotubos
Diseñar Fijación automática
Material Polipropileno
Tipo Gradilla para viales criogénicos