Learn More
Corning™ Tapones de rosca fenólicos negros con revestimiento de PTFE
Código de producto. 10755763 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño del tapón:
13-415
15-415
18-415
24-400
24-410
Altura (métrico):
12,5 mm
13,5 mm
16 mm
17,5 mm
18,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 192
paquete de 288
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del tapón Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10755763 15-415 16 mm paquete de 288
10272703 13-415 13,5 mm paquete de 288
10795943 24-400 12,5 mm paquete de 12
15124606 24-410 18,5 mm -
11931899 18-415 17,5 mm paquete de 192
11333865 18-415 17,5 mm paquete de 192
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10755763 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 999815
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.85€
    286.29€ / paquete de 288
    Ahorro 32.56€
    10% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con resina especialmente formulada para resistir los efectos de la temperatura y del vapor en la esterilización en autoclave. Los tapones de rosca fenólicos negros con revestimiento de PTFE Corning™ proporcionan una superficie de sellado
Este tapón está fabricado con una resina especialmente formulada para resistir los efectos de la temperatura y el vapor en la esterilización en autoclave. Los tapones se suministran con un revestimiento de caucho pegado sobre el que está firmemente unida una interfaz de PTFE que proporciona una superficie de sellado altamente inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño del tapón 15-415
Material de revestimiento Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tipo de producto Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Fenólico
Color Negro
Altura (métrico) 16 mm
N.° por paquete 288/Paq.
N.º por caja 288/caja
Material de la punta PTFE, caucho