Learn More
Corning™ Microplacas de 96 pocillos de superficie no adherente (NBS™)
Código de producto. 10261692 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Transparente
Forma del pocillo:
Base plana (pocillo F)
Redondo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Forma del pocillo Tamaño de la unidad
10261692 Transparente Base plana (pocillo F) paquete de 100
10409331 Blanco Base plana (pocillo F) paquete de 100
10276091 Negro Base plana (pocillo F) paquete de 100
10111822 Blanco Redondo paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10261692 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3641
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    835.00€
    776.64€ / paquete de 100
    Ahorro 58.36€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Tratada con la tecnología de tratamiento patentada Corning para crear una superficie hidrófila no iónica (parecida al óxido de polietileno) que minimiza las interacciones moleculares. Las microplacas de 96 pocillos de superficie no adherente Corning™ (NBS™) son ideales para reducir la proteización y la adherencia de ácidos nucleicos a bajas concentraciones, y aumentar la señal de ensayo al ruido.
  • Diseñado para reducir la diafonía entre pocillos
  • Las microplacas blancas mejoran las señales luminiscentes y tienen baja luminiscencia de fondo.
  • Las microplacas negras tienen baja flourescencia de fondo y minimizan la dispersión de la
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Formato Estándar
    Tapa Sin tapa
    matriz, red, conjunto 8 x 12
    Envase 4 envases interiores de 25
    Tipo de enlace NBS
    Color Transparente
    Para utilizar con (equipo) Lectores de placa, manipuladores de líquidos y sistemas robóticos
    Material Poliestireno
    N.° de pocillos 96
    Volumen de trabajo (métrico) De 75 to 200 μl
    Esterilidad No estéril
    Tratamiento de superficie No adherente
    Forma del pocillo Base plana (pocillo F)
    Para utilizar con (aplicación) Para ensayos homogéneos, como ensayos de proximidad de centelleo (SPA) y ensayos de fluorescencia
    N.º por caja 100/caja
    N.° por paquete 25/Paq.
    Cantidad 100/caja
    Intervalo de temperatura (imperial) de - 39 °F a 99 °F
    Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 37 °C
    Color de pocillo Transparente