Learn More
Fisherbrand™ Anillos de corcho
Anillo para sujetar matraces
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.09450kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12386447
  • 21.85€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Anillo para sujetar matraces
Disponibles en diferentes diámetros.
Especificaciones
Especificaciones
Anillo de corcho
1 unidad
240 mm
Soporte de matraces
45 mm
200 mm