Learn More
Fisherbrand™ Anillos de corcho
Código de producto. 12356447 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
45 mm
85 mm
120 mm
160 mm
200 mm
Diámetro exterior (métrico):
75 mm
115 mm
150 mm
195 mm
240 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
12356447 85 mm 115 mm cada uno
12376447 160 mm 195 mm cada uno
12366447 120 mm 150 mm cada uno
12346447 45 mm 75 mm cada uno
12386447 200 mm 240 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12356447
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.75€
    6.91€ / paquete de 1
    Ahorro 8.84€
    56% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 05-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Anillo para sujetar matraces
Anillo para sujetar matraces
Disponibles en diferentes diámetros.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Soporte de matraces
Cantidad 1 unidad
Fondo (métrico) 38 mm
Diámetro exterior (métrico) 115 mm
Tipo de producto Anillo de corcho
Diámetro interior (métrico) 85 mm