Learn More
Chroma Gesellschaft™ Perforadores de corchos
Código de producto. 12853952 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Latón
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
12853952 Latón cada uno
1 options
Código de producto. 12853952
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Perforación eficaz y limpia en corcho. El perforador de corchos Chroma Gesellschaft™ presenta un tubo de corte montado con seguridad por debajo de la brida del mango.
  • Con varilla para despejar los orificios
  • Fabricado en latón
  • Tamaños numerados consecutivamente desde 1 hacia arriba en cada juego
Especificaciones
Tipo de producto Perforador de corchos
Material Latón
Para utilizar con (aplicación) Para perforar orificios en corcho.
Diámetro (métrico) Entre 4 y 10 mm