Learn More
Fisherbrand™ Perforador de corchos
Código de producto. 12990886 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
6,25mm
7,5mm
8,75mm
10mm
11,25mm
12,5mm
13,75mm
17,50mm
26,25mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
12990886 10mm cada uno
12900896 11,25mm cada uno
12960896 26,25mm cada uno
12910896 12,5mm cada uno
12980886 8,75mm cada uno
12970886 7,5mm cada uno
12902580 6,25mm cada uno
13451900 17,50mm cada uno
15147472 13,75mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 12990886
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado en latón y niquelado.
  • Todos los tamaños tienen 100 mm de longitud
  • Espesor de la pared del tubo de 0,45 mm
Specifica
Tipo de producto Perforador de corchos
Diámetro exterior (métrico) 10mm
Material Latón niquelado
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.