Learn More
Fisherbrand™ Refrigerador de tubos para PCR y microtubo CoolCube
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
- Ideal para almacenar temporalmente muestras sensibles a la temperatura mientras se establecen reacciones
- Mantiene una temperatura de 0°C durante 4 horas
- Doble cara
- Admite hasta 36 microtubos de 1,5/2,0 ml
- El otro lado puede contener tubos y tiras de PCR de 0,2 ml o una placa de PCR de 96 pocillos con capacidad adicional para 10 microtubos de 1,5/2,0 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 14,3 x 14,3 x 6,4 cm (5,6 x 5,6 x 2,5 pulg) |
| Para utilizar con (aplicación) | Mantener las muestras frías en el banco sin un contenedor para hielo |
| Peso (imperial) | 2 lb |
| Peso (métrico) | 1 kg |
| Temp. soportada, horas | 0 °C durante 4 horas |
| Color | Gris claro |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |