Learn More
Macherey-Nagel™ Recipiente
Código de producto. 12450380 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
45 mm
50 mm
Posiciones:
49
81
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Posiciones unitSize
12450380 45 mm 81 cada uno
12460380 50 mm 49 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12450380 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 702514
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.61€
    15.33€ / paquete de 1
    Ahorro 1.28€
    7% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Especificaciones
Cierre incluido Sí
Color Azul
Posiciones 81
Para utilizar con (equipo) Para usar con viales de cuello de rosca N 8, N 9, N 10 y cuello para encapsular, así como viales con anillo N 11
Cantidad 1 unidad
Longitud (métrico) 130 mm
Incluye Tapa transparente
Tipo de producto Recipiente
Altura (métrico) 45 mm
Anchura (métrico) 130 mm