Learn More
Fisherbrand™ Cables de conexión
Código de producto. 11746348 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector Tamaño de la unidad
11746348 BNC cada uno
1 options
Código de producto. 11746348
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cable de conexión con enchufe BNC para electrodo sensible a iones combinado con membranas sólidas que resulta ideal para medición en agricultura, análisis de agua y calibración de electrodos de iones.
  • Cable de conexión con conector BNC
  • Para electrodo combinado sensible a iones con membranas sólidas
  • Para su uso con agricultura de medición, análisis de agua y calibración de electrodos de iones
Especificaciones
Concentración 1000 ppm
Tipos de conector BNC
Tipo Cable de conexión
Para utilizar con (aplicación) Análisis de agua y agricultura, calibración de electrodos de iones
Incluye Anillo de solución de electrolitos
Temperatura de funcionamiento (métrico) 0°C a 50°C