Especificaciones
| Tipos de conector | DIN |
| Tipo | Cable de conexión |
| Para utilizar con (aplicación) | Para conectar el electrodo al medidor de pH, mediante un cable coaxial antiestático con el enchufe correcto. |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | 0°C a 50°C |
| Longitud (métrico) | 1 m |