Learn More
Thermo Scientific™ Tubos cónicos para centrífuga:
Código de producto. 17564725
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
RCF máx.:
6.000 x g
7.000 x g
Tamaño de la unidad:
paquete de 36
paquete de 48
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) RCF máx. Tamaño de la unidad
17564725 500 mL 6.000 x g paquete de 36
17554725 250 mL 7.000 x g paquete de 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17564725 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 332270
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para aplicaciones que requieren volúmenes de muestra más grandes.
Los tubos para centrífuga cónicos Thermo Scientific™ son estériles e ideales para aplicaciones que requieren volúmenes de muestra más grandes.
  • Fabricación con resinas vírgenes de alta calidad
  • Esterilización mediante irradiación gamma según ISO 11137-2
  • Apirógenos
  • No citotóxicos
  • Sin ADNasa ni ARNasa
  • Sin ADN humano
  • Sin EEB/EET
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Capacidad (métrico) 500 mL
Desechables Sí
Material Polipropileno
N.° por paquete 6
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Forma Cónicos
Longitud (métrico) 155 mm
Capacidad (imperial) 16 oz
Forma del fondo Cónicos
Área de escritura No
Diámetro (métrico) 95 mm
Graduated Sí
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 6.000 x g