Learn More
Fisherbrand™ Tubos para microcentrífuga de color negro: 1,5 ml
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Polipropileno |
| Color del tapón | Negro |
| Color | Negra |
| Capacidad (métrico) | 1,5 mL |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Forma | Cilíndrico |
| Longitud (métrico) | 40,06 mm |
| Mostrar más |