Learn More
Fisherbrand™ Tubos cónicos para centrífuga en color negro
Código de producto. 15306558 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15306558 50 ml paquete de 500
15396548 15 ml paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15306558
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    274.00€
    251.74€ / paquete de 500
    Ahorro 22.26€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Disponibles en negro puro para muestras fotosensibles. Los tubos de centrífuga cónicos negros vienen con tapas planas adjuntas para facilitar su uso con una sola mano. Los tubos son esterilizables en autoclave y desechables.
  • Certificado libre de DNasa, ARNasa y pirógenos.
  • Trazabilidad lote a lote con embalaje de fácil apertura.
  • Área de escritura y tapas planas de polietileno para fácil etiquetado.
  • Tapas planas adjuntas.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado libre de DNasa, ARNasa y pirógenos
Material del cierre Polietileno
Color del tapón Negro
Color Negra
Capacidad (métrico) 50 ml
Desechables Un solo uso
Material Polipropileno
Incluye Tapas planas adjuntas
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Cilíndrico
Longitud (métrico) 114 mm
Capacidad (imperial) 1,7 oz
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapón de rosca
Cierre incluido Sí
Área de escritura Sí
Diámetro (métrico) 29 mm
Graduated Sí
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 9400 xg