Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condensador
Código de producto. 10592493
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Longitud (métrico):
160 mm
250 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10592493 NS 19/26 160 mm cada uno
10077720 NS 29/32 250 mm cada uno
10603073 NS 14/23 160 mm cada uno
10030501 NS 24/29 250 mm cada uno
12643830 NS 19/26 250 mm cada uno
10060142 NS 29/32 400 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10592493 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05210212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.00€
    40.75€ / paquete de 1
    Ahorro 19.25€
    32% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Condensador para vapores de condensación.
  • Resistencia química
  • Resistencia a altas temperaturas
Especificaciones
Longitud (métrico) 160 mm
Cantidad 1 unidad
N.º de junta cónica estándar NS 19/26
Tipo Condensador