Learn More
3M™ Indicador químico para vapor Comply™ SteriGage™
Código de producto. 11943604
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500Pack
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11943604 500Pack paquete de 500
1 options
Código de producto. 11943604 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000002707
Cantidad Precio
1 307.52€ / paquete de 500
2 287.20€ / paquete de 500
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Edge
Añadir a la cesta
Ofrece un método inmediato, exacto y fácil de leer para la monitorización de las condiciones del proceso de esterilización dentro de cada envase y se puede usar en todos los esterilizadores con vapor. El indicador químico de vapor 3M™ Comply™ SteriGage con tecnología de tinta con desplazamiento frontal y fácil de leer ha demostrado ofrecer una exactitud mayor de lectura que los indicadores con estilo de interpretación con colores.
Ofrece un método inmediato, exacto y fácil de leer para la monitorización de las condiciones del proceso de esterilización dentro de cada envase y se puede usar en todos los esterilizadores con vapor. Se ha demostrado que el modelo con desplazamiento frontal de fácil lectura tiene una precisión superior a la de los indicadores del estilo de interpretación con colores.
  • La tecnología de tinta con desplazamiento frontal proporciona un resultado de «Aceptar o Rechazar» fácil de leer
  • Se puede utilizar en todos los ciclos de esterilización por vapor de 121 °C a 135 °C
  • El resultado se correlaciona con un indicador biológico a 3 relaciones tiempo/temperatura bajo las condiciones de esterilización por vapor ideales.
  • Confirmado por BSI, una empresa líder mundial independiente de servicios de pruebas de productos, para cumplir los requisitos de rendimiento de ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2005 Clase 5
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO11140
Para utilizar con (aplicación) Determinación de la calidad de la esterilización
Para utilizar con (equipo) Esterilizador
Tipo de producto Indicador químico de vapor
Temperatura (métrico) 121° C
Cantidad 500Pack
Indicador de esterilización Sí
Método de esterilización Vapor, químico