Learn More
3M™ Paquete de pruebas para autoclavable Comply™ Bowie y Dick
Código de producto. 16854273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 paq.
Tamaño de la unidad:
20 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16854273 20 paq. 20 tests
1 options
Código de producto. 16854273 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000034520
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La prueba de Bowie y Dick se lleva a cabo diariamente en una cámara vacía, y está diseñada para mostrar la idoneidad de la penetración del vapor.
  • Fallos fáciles de detectar según ISO 11140 Parte 1 y Parte 3
  • El paquete de prueba le dará tranquilidad y le demostrará que el esterilizador funciona adecuadamente
  • Ahorra tiempo: el cambio de color obvio permite una fácil interpretación, simple y de uso sencillo
  • Preciso, coherente, fiable y reproducible
  • Espacio de almacenamiento reducido: compacto y desechable
  • Ahorro de costes: el papel se puede reutilizar para tomar notas
  • Irreversible, para almacenamiento seguro y trazabilidad
  • Un paquete de 20 hojas durará un mes, lo cual ahorra tiempo al hacer pedidos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Normas EN867-4 e ISO 11140
Para utilizar con (aplicación) Para pruebas diarias de autoclave
Para utilizar con (equipo) Autoclave
Tipo de producto Paquete de pruebas para autoclave
Características Química de color única, desechable
Material Papel
Cantidad 20 paq.
Indicador de esterilización Sí
Método de esterilización Destiladores