Learn More
Integra Biosciences™ Kit de operador manual completo
Código de producto. 10125941
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Kit de operador manual
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
10125941 Kit de operador manual cada uno
1 options
Código de producto. 10125941 Proveedor Integra Biosciences™ N.º de proveedor 155500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    408.84€
    283.30€ / paquete de 1
    Ahorro 125.54€
    30% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Convierta cualquier fuente de vacío en un sencillo sistema de aspiración. El kit de operador manual completo Integra Biosciences™ Vacuboy™ es una herramienta de aspiración versátil para aspirar líquidos de casi cualquier recipiente de laborato
VACUBOY es una versátil herramienta de aspiración que convierte cualquier fuente de vacío en un sistema de aspiración fácil de usar para aspirar líquidos de prácticamente cualquier recipiente de laboratorio con la pulsación de un botón y de forma controlada.
  • La pieza de mano se conecta a cualquier fuente de vacío disponible mediante tubos de silicona y se instala con uno de los diferentes adaptadores de aspiración
  • La combinación perfecta se obtiene cuando se conecta VACUBOY a un sistema de aspiración VACUSAFE
  • La amplia selección de adaptadores permite a VACUBOY manejar líquidos de todos los tubos, placas, frascos, matraces T o placas multipocillo mediante la adaptación de su forma y tamaño
  • Adaptadores para aspiración con pipetas Pasteur, pipetas serológicas, puntas de pipeta desechables o agujas de acero inoxidable
  • Adaptadores de varios canales para el vaciado rápido de placas multipocillo
  • Regulación de vacío mediante un botón táctil para una aspiración suave y controlada de líquidos
  • Ergonómico, perfectamente adecuado para tareas de aspiración prolongadas, de producción o repetitivas
  • El sistema antigoteo evita fugas de residuos líquidos desde la punta o pipeta, lo que reduce los riesgos de contaminación al trabajar con líquidos con riesgo biológico
  • Esterilizable en autoclave y por otros medios, VACUBOY permite una seguridad máxima en el laboratorio al trabajar con residuos líquidos con riesgo biológico
  • Funcionamiento compacto, fácil de usar e intuitivo
  • Sensor de detección de nivel
  • Mando de control para el ajuste de vacío infinito (gama: -300 mbar a 600 mbar)
  • Funcionamiento silencioso
  • Operador manual VACUBOY con adaptador de acero inoxidable de 40 mm incluido.
  • Al girar el mando de control de vacío hasta el nivel deseado, este se controlará y ajustará automáticamente durante el funcionamiento. De manera independiente o en combinación con los numerosos accesorios del operador manual VACUBOY, es la combinación perfecta para una amplia gama de aplicaciones basadas en vacío
  • Todas las piezas expuestas a líquidos críticos son totalmente esterilizables en autoclave y se pueden esterilizar durante 20 minutos a 121 °C, lo que garantiza la máxima seguridad
  • Los líquidos se recogen en el frasco de residuos esterilizable en autoclave
  • Filtro hidrófobo que reduce el riesgo de aspirar el líquido accidentalmente en la bomba y la carcasa de la bomba
  • Disponible con un frasco de polipropileno de 4 l o un frasco de vidrio 3 l.
  • VACUSAFE Comfort proporciona una solución limpia para aspirar, eliminar o filtrar líquidos de forma segura y cómoda
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Incluye Soporte y 6 adaptadores (adaptador de caucho para pipetas Pasteur, adaptador monocanal de acero inoxidable de 40 mm, adaptador de acero inoxidable de 8 canales de 40 mm, adaptador monocanal para puntas, adaptador monocanal para puntas/descarga, adaptador de 8 canales para puntas/diseminación)
Cantidad 1 unidad
Tipo Kit de operador manual