Learn More
Grant Instruments™ Agitador de balanceo compacto de plataforma de ángulo fijo PMR-30 Grant Bio™
Descripción
- Ajuste de velocidad simple, de 5 a 30 osciloscopios/min, con un dial graduado
- Arreglado 7° ángulo de inclinación
- Carga hasta 1 kg
- Funcionamiento continuo o temporizado, con apagado automático
- Arreglado 7º ángulo de inclinación
- Compacto, de construcción resistente, con perfil bajo y tamaño reducido
- Ajuste sencillo del temporizador, con gran pantalla LED de fácil lectura que indica claramente el tiempo restante
- Alfombrilla suave antideslizante suministrada de serie - evita que los recipientes se resbalen
- Funcionamiento continuo o temporizado, con apagado automático
Especificaciones
Especificaciones
| Ángulo de balanceo | 7° |
| Capacidad portante (métrico) | 1 kg |
| Intervalo de velocidad | De 5 rpm a 30 rpm |
| Tensión | 120/230 V |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 4 °C a 40 °C |
| Vataje | 3,8 W |
| Amperaje | 0,032 A |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Altura (métrico) | 120 mm |
| Longitud (métrico) | 205 mm |
| Show More |