Learn More
Buerkle™ Juego de bidón y llave de paso compactos
Código de producto. 11971451 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
10 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
335 x 65 x 335 mm
335 x 125 x 335 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
11971451 5 l 335 x 65 x 335 mm 1 PCS
15833954 10 L 335 x 125 x 335 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11971451 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 04353000
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El juego incluye material de cierre de polipropileno a prueba de manipulaciones.
  • PP, transparente
  • Cierre a prueba de manipulaciones
  • Contenedor esterilizable en autoclave (sin válvula)
  • Graduación de litros moldeada
  • Accesorio de soporte para recipiente de aluminio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 l
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón A prueba de manipulación
Color Transparente
Descripción Bidón para ahorrar espacio con llave
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 335 x 65 x 335 mm
Graduaciones Litro moldeado
Altura con tapón (métrico) 335 mm
Incluye Llave compacta
Longitud (métrico) 335 mm
Material Polipropileno
Mouth Style Rosca S50
Tipo de producto Juego de bidón y llave de paso
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 65 mm