Learn More
Hellma Cubeta de flujo compacta
Código de producto. 12769616
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
390 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12769616 390 μl cada uno
1 options
Código de producto. 12769616 Proveedor Hellma N.º de proveedor 176700851040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.00€
    504.00€ / paquete de 1
    Ahorro 46.00€
    8% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cubeta de cuarzo compacta y de alto rendimiento para mediciones de flujo.
  • Compacto
  • Incluye 2 conexiones de tornillo M 6 x 1
  • Incluye tubo FEP (diámetro exterior: 1,9 mm, diámetro interior: 1,1 mm, longitud: 500 mm)
  • Para mediciones de absorción
  • Material de la ventana: vidrio de cuarzo de alto rendimiento (200 nm a 2500 nm)
Especificaciones
Descripción Dimensiones externas: 35 x 12,5 x 12,5 mm, Apertura: 11 x 3,5 mm
Capacidad (métrico) 390 μl
Grosor (métrico) Grosor de capa: 10 mm
Incluye 2 conexiones de tornillo M 6 x 1, tubo FEP (diámetro exterior: 1,9 mm, diámetro interior: 1,1 mm, longitud: 500 mm)
Altura (métrico) 8.5 mm